Documentos Principais
W466033
Sigma-Aldrich
DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
≥95%, FG
Sinônimo(s):
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, VMA, Vanillomandelic acid, Vanillylmandelic acid, Vanilmandelic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
198.17
Número FEMA:
4660
Beilstein:
2213227
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número de Flavis:
08.134
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
pf
132-134 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)