H1252
Homovanillic acid
>99% purity (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, HVA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Homovanillic acid, Fluorimetric reagent
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to off-white
pf
142-145 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, colorless to light yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?