716391
3-Hydroxy-4-methoxyphenylacetic acid
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
127-132 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BWXLCOBSWMQCGP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)