H8759
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol sulfate potassium salt
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(3-Methoxy-4-sulfonyloxyphenyl)glycol potassium salt, MHPG sulfate potassium salt, MOPEG sulfate potassium salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].COc1cc(ccc1OS([O-])(=O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C9H12O7S.K/c1-15-9-4-6(7(11)5-10)2-3-8(9)16-17(12,13)14;/h2-4,7,10-11H,5H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
XFZJWBFZLNLKNR-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?