SML3053
CC-3060
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(2-Benzofuranylmethyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[(Benzofuran-2-ylmethyl)amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCC4=CC5=C(C=CC=C5)O4)=CC=C3)=O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3