78830
Fluoreto de fenilmetanosulfonil
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
αFluoreto de α-toluenosulfonil, Fluoreto de benzilsulfonil, Fluoreto de fenilmetilsulfonil, PMSF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.1% water
pf
92-95 °C
solubilidade
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?