7110-OP
Phenylmethyl Sulfonyl Fluoride
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinônimo(s):
OmniPur® Phenylmethyl Sulfonyl Fluoride, PMSF
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals (needle-like)
peso molecular
174.19 g/mol
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
F[S](=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Assay: ≥99.0%
Melting point: 91-95°C
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3