Documentos Principais
52738-U
Supelco
Pacote em bulk para SPE de PSA Supelclean
pkg of 100 g
Sinônimo(s):
Material PSA SPE (amina primária secundária)
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
linha de produto
Supelclean
Características
endcapped
embalagem
pkg of 100 g
Extensão da rotulagem
8.4% C
3.3% N loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
500 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
ethylenediamine-N-propy bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
capacidade
0.98-1.05 meq/g capacity
aplicação(ões)
PFAS testing
food and beverages
técnica de separação
ion exchange
normal phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase normal e troca de ânions
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas ou orgânicas
  • Fase de etilenodiamina-N-propil ligada polimericamente que contém aminas primárias e secundárias
  • Trocador fraco de ânions com pKa de 10,1 e 10,9
  • Semelhante às fases de SPE de aminopropil (NH2) em termos da seletividade, mas com uma capacidade muito maior devido à presença de aminas secundárias (0,98–1,05 meq/g)
  • Forte afinidade e alta capacidade de remoção de ácidos graxos, ácidos orgânicos e alguns pigmentos polares e açúcares durante a determinação multirresidual de pesticidas em alimentos
  • Demonstrou-se que reduz significativamente os efeitos de aprimoramento da matriz encontrados durante a análise de produtos alimentícios por GC
  • Testado quanto à limpeza superior com CG-FID e GC-MS
  • A natureza bidentada do ligante permite a quelação
Aplicação
Embalagem a granel para SPE de PSA Supelclean, pode ser usado como sorvente na extração dispersiva em fase sólida seguida por sistema de injeção em fluxo de linha única multicomutado/análise espectroscópica de fluorescência em superfície sólida da difenilamina em maçãs e peras.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
respiratory tract irritation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rapid determination of diphenylamine residues in apples and pears with a single multicommuted fluorometric optosensor
Garcia-Reyes FJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(26), 9874-9878 (2005)
Artigos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Extraction and Analysis of Agricultural Pesticides from Oranges Using the “QuEChERS” Method
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.
Conteúdo relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.