71635
Sodium citrate dibasic sesquihydrate
purum p.a., ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Citric acid disodium salt, Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
crystals
pH
4.6-5.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
water: soluble 263.1 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- In the Supel Que Citrate (EN) tubes for the quantification of pesticides in blackcurrants by triple quadrupole GC-QqQ-MS/MS [Gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) coupled with triple quadrupole (QqQ) analyzer] method.
- Dispersive solid phase extraction (dSPE) method, commonly referred as QuEChERS.2
- Preparation of RNA precipitation solution.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?