C8532
Citrato de sódio tribásico
for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL
atividade externa
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- to perform antibody retrieval for the immunohistochemical analysis of ovine ovarian sections
- as a component of induction medium to culture Agrobacterium strain C58C1
- to isolate human neutrophils from whole blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?