Key Documents
1.06448
Supelco
Citrato de sódio, di-hidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Citrato de sódio tribásico, Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
294.10
Beilstein:
6104939
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-675-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
forma
solid
potência
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Water, 11-13%
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
densidade volumétrica
600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.0300%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Ligação
Substitui: SX0445; SX0445-1; SX0445-3; SX0445-5; SX0445-20
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): 99,0%-101,0%
Teor (titulação com ácido perclórico, calculado em substância anidra): 99,0%-101,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (5 %; água; 25 °C): 7,5-9,0
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Oxalato (C₂O₄): ≤ 0,0300%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,004%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
NH₃ (amônia): ≤ 0,003%
Substância prontamente carbonizável: passa no teste
Água: 11,0%-13,0%
Corresponde às normas da ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1