Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
S4641
Sigma-Aldrich
Citrato de sódio tribásico
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
294.10
Beilstein:
6104939
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
≤0.003% Ammonia (NH3)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
O citrato de sódio tribásico di-hidratado pode ser usado como catalisador para sintetizar:     
  • Derivados O- e N-heterocíclicos fundidos por meio da ciclocondensação de Knoevenagel multicomponente de isatina/aldeído/acenaftileno-1,2-diona, malononitrila e vários ácidos ativados por C−H.     
  • Cromeno[3′,4′:5,6]pirano[2,3-d]pirimidinas pela reação de condensação de 4-hidroxicumarina, aldeídos aromáticos e ácido barbitúrico/ácido tiobarbitúrico.
Também pode ser usado como:      
Um agente redutor para sintetizar nanopartículas de metal pelo método sol-gel usando precursores de sal de metal correspondentes.    
Um agente de controle na síntese de um único cristal de polímero de coordenação [Co(H2O)2Ni(CN)4 4H2O].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hyungbin Kim et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-19)
Complex coacervation is an emerging liquid/liquid phase separation (LLPS) phenomenon that behaves as a membrane-less organelle in living cells. Yet while one of the critical factors for complex coacervation is temperature, little analysis and research has been devoted to the
Pedram Madadkar et al.
Membranes, 9(11) (2019-11-02)
The use of conventional membrane adsorbers such as radial flow devices is largely restricted to flow-through applications, such as virus and endotoxin removal, as they fail to give acceptable resolution in bind-and-elute separations. Laterally-fed membrane chromatography or LFMC devices have
Xian Zhang et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(6), 1690-1700 (2019-04-13)
Mast cell (MC) deficiency in KitW-sh/W-sh mice and inhibition with disodium chromoglycate (DSCG) or ketotifen reduced obesity and diabetes in mice on a high-cholesterol (1.25%) Western diet. Yet, Kit-independent MC-deficient mice and mice treated with DSCG disproved MC function in
Wei Yu et al.
Nature communications, 11(1), 5239-5239 (2020-10-18)
The alternative non-homologous end-joining (NHEJ) pathway promotes DNA double-strand break (DSB) repair in cells deficient for NHEJ or homologous recombination, suggesting that it operates at all stages of the cell cycle. Here, we use an approach in which DNA breaks
Georgia Wilke et al.
Cell host & microbe, 26(1), 123-134 (2019-06-25)
Despite being a frequent cause of severe diarrheal disease in infants and an opportunistic infection in immunocompromised patients, Cryptosporidium research has lagged due to a lack of facile experimental methods. Here, we describe a platform for complete life cycle development and
Artigos
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.