520918
Cloreto de ouro(III)
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetracloroaurato(III) de hidrogênio, Ácido tetracloroáurico(III)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
composição
Au, 48.5-50.25%
embalagem
glass bottle of 1 g
glass bottle of 25 g
glass bottle of 5 g
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
chave InChI
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Tested with ICP-Mass for confirming the requirements of purity and trace metal analysis ( =< 1000.0 ppm).
- Low insoluble matter (=< 0.1 %) of the product and high purity is very reliable for R&D applications
- Gold % is in the range of 48.50 - 50.25 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.