484385
Cloreto de ouro (III)
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
Sinônimo(s):
Auric chloride, Gold trichloride
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
liquid
composição
Au, 17 wt. %
concentração
30 wt. % in dilute HCl
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
1.637 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H][Au](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
chave InChI
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- como material inicial para preparar nanopartículas de ouro estabilizadas com tiolato;
- como um catalisador eficiente para a funcionalização oxidativa single-pot de alcanos e álcoois;
- como catalisador para reações de alquilação diastereosseletiva com acetatos benzílicos quirais;
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.