50790
Cloreto de ouro (III)
~50% Au basis
Sinônimo(s):
Cloreto áurico, Tetracloroaurato(III) de hidrogênio, Ácido cloroáurico, Ácido tetracloroáurico (III)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
concentração
~50% Au
cor
yellow
densidade
3.9 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
chave InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.