Documentos Principais
938122
Sigma-Aldrich
Cloreto de ouro(III)
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetracloroaurato(III) de hidrogênio, Ácido tetracloroáurico(III)
About This Item
Fórmula linear:
HAuCl4 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
393.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
chave InChI
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Gold (III) chloride trihydrate is popularly used to prepare gold nanoparticles (AuNPs) for colloidal gold immunochromatography for fast detection of IgM and IgG antibodies of COVID-19 in human blood.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)