1.01582
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
99%, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, Gold(III)chloride hydrochloric acid, Gold trichloride hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, for analysis EMSURE®
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Formulário
solid
pf
30 °C
densidade
3.9 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Au.4Cl/q-1;;;;/p+1
chave InChI
UZPNXZZKOCLVOD-UHFFFAOYSA-O
Nota de análise
Assay (AuCl4H, calculated of Au): 99 - 100 %
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3