334545
Potassium gold(III) chloride
98%
Sinônimo(s):
Potassium tetrachloroaurate(III), Gold potassium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble
alcohol: soluble
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
chave InChI
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
334545-1G | 4061835374465 |
334545-5G | 4061826738320 |