Documentos Principais
254169
Sigma-Aldrich
Cloreto de ouro (III)
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cloreto áurico, Tetracloroaurato(III) de hidrogênio, Ácido cloroáurico, Ácido tetracloroáurico (III)
About This Item
Fórmula linear:
HAuCl4 · aq
Número CAS:
Peso molecular:
339.79 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
composição
Degree of hydration, ~3
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gold
técnica(s)
ELISA: suitable
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.9 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
chave InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
O cloreto de ouro (III) hidratado (HAuCl4) pode ser usado como precursor para sintetizar ouroe dopante tipo p para a maioria das moléculas orgânicas conjugadas. Adopagem leva à expansão da estrutura cristalina e aumenta a condutividadedevido à formação de um grande número de portadoresde carga.
Aplicação
O hidrato de cloreto de ouro (III) pode ser usado para preparar fotocatalisadores à base de Au com suporte de TiO2 por meio de deposição-precipitação com ureia. Esses catalisadores apresentam uma maior quantidade e taxa de produção de hidrogênio por meio de uma reação de divisão de água.
Os filmes conjugados de politiofeno podem ser preparados pelo método de dopagem de solução usando HAuCl4 como dopante. Esses filmes de polímero altamente condutores podem ser aplicados no campo de detecção de vapor e eletrônica orgânica. O
HAuCl4 pode ser reduzido para preparar nanopartículas de ouro usando diferentes agentes redutores, como NaBH4, glicose e dendrímero de poli (propileno imina).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bo Chuan Huang et al.
Scientific reports, 9(1), 7589-7589 (2019-05-22)
Shewanella oneidensis MR-1, a bioelectricity generating bacterium, is broadly used in bioremediation, microbial fuel cell and dissimilatory reduction and recovery of precious metals. Herein, we report for the first time that photo induction as a trigger to stimulate gold nanoparticles
Fink, J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 922-922 (1998)
Ligand-induced gold nanocrystal superlattice formation in colloidal solution.
Lin XM, et al.
Chemistry of Materials, 11(2), 198-202 (1999)
The crystal structure of gold(III) chloride.
Clark ES, et al.
Acta Crystallographica, 11, 284-288 (1958)
Motao Zhu et al.
ACS nano, 14(3), 3703-3717 (2020-02-15)
Engineered nanoparticles could trigger inflammatory responses and potentiate a desired innate immune response for efficient immunotherapy. Here we report size-dependent activation of innate immune signaling pathways by gold (Au) nanoparticles. The ultrasmall-size (<10 nm) Au nanoparticles preferentially activate the NLRP3
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
254169-100MG
254169-500MG4061838062550
254169-5G4061838097019