379794
Sodium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.998% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
NaAuCl4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
361.77 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.998% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
chave InChI
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
A water/alcohol soluble Au(I) complex formed from NaAuCl4 has potential for application in chemotherapeutics.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Douglas E. Berning et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2765-2769 (1997-06-18)
The reactions of water-soluble bisphosphines (HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2) (1) and (HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2) (2) with NaAuCl(4), in aqueous media, or AuClPPh(3), in biphasic media (aqueous/organic), produced the water/alcoholic-soluble Au(I) complexes [Au{(HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (3), [Au{(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (4), and [Au(2){(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl(2) (5) in near quantitative yields. Stability and cysteine-challenge
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
379794-1G | 4061826298732 |
379794-250MG |