334049
Gold(III) chloride
99%
Sinônimo(s):
Trichlorogold
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gold
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- As a dopant to fabricate graphene protection layer between PEDOT:PSS and ITO for perovskite solar cells. It helps to enhance the photoconversion efficiency by protection ITO and collecting holes.
- To fabricate flexible and transparent electrodes for OLEDs. It fills the defects in graphene and improves current efficiency without affecting the transmittance.
- As a precursor for green synthesis of gold nanoparticles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.