633305
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Sinônimo(s):
Bi(OTf)3, Bismuth tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(III) triflate
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
core: bismuth
reagent type: catalyst
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- deprotection of acetals
- cleavage of 2-tert-butoxy derivatives of thiophenes and furans
- allylation of acetals to form homoallyl ethers
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?