224839
Bismuth(III) chloride
reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder, chunks or granules
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
pb
447 °C (lit.)
pf
230-232 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Alcoholysis, acetolysis and hydrolysis of epoxides to form the corresponding β-alkoxy and β-acetoxy alcohols and diols.
- Preparation of thiiranes from oxiranes using ammonium thiocyanate.
- Three component coupling of carbonyl compound, amine and dialkyl phosphite to form α-amino phosphonates.
- Allylation of secondary benzyl alcohols with allyltrimethylsilane.
- [4 + 2] cycloaddition between dienes and α-carbonyl ethylenic dienophiles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?