341010
Bismuth(III) iodide
99%
Sinônimo(s):
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
core: bismuth
reagent type: catalyst
pf
408 °C (lit.)
densidade
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
- Chemoselective deprotection of acetals and ketals in water.
- Synthesis of polysubstituted guanidines by guanylation reaction of thioureas with amines.
- Sulfenylation of carbonyl compounds.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?