229474
Bismuth(III) iodide
≥99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.998% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
408 °C (lit.)
densidade
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
229474-100G | |
229474-10G | 4061838781857 |