202134
Cesium iodide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Caesium iodide, Caesium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
626 °C (lit.)
densidade
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves