429384
Cesium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cesium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
626 °C (lit.)
densidade
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Fabrication of Nanoscale Cesium Iodide Scintillators: This research focuses on the development of nanoscale cesium iodide scintillators for high-energy radiation detection, relevant for material scientists working on advanced detection technologies (CY Chen, CW Hun, SF Chen, CC Chen, 2015).
- Photoemission and Optical Constant Measurements: Research on the photoemission and optical properties of a cesium iodide thin film photocathode, relevant for understanding light-matter interactions in material science (R Rai, N Gupta, NFA Jammal, BK Singh, 2015).
Características e benefícios
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
429384-1G | |
429384-10G | 4061832105598 |