Documentos Principais
229970
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
TlI
Número CAS:
Peso molecular:
331.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99.999% trace metals basis
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
440 °C (lit.)
densidade
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5