Documentos Principais
466336
Sigma-Aldrich
Strontium iodide
anhydrous, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hydriodic acid strontium salt (2:1), Strontium diiodide
About This Item
Fórmula linear:
SrI2
Número CAS:
Peso molecular:
341.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
1773 °C/1 atm (lit.)
pf
515 °C (lit.)
densidade
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Strontium iodide is an ionic deliquescent compound with relatively high density, optical clarity, and high scintillation light yield. It is widely used in the field of perovskite solar cells and gamma radiation detectors.
Aplicação
Strontium iodide can be used as a dopant in methylammonium lead iodide perovskite films. The addition of Sr2+ increases the charge carrier collection efficiency of solar cells resulting in very high fill factors.
It can be used as a precursor to prepare high-light yield scintillators with excellent X-ray and gamma-ray detection properties.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4