Documentos Principais
430684
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Strontium dibromide
About This Item
Fórmula linear:
SrBr2
Número CAS:
Peso molecular:
247.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Características e benefícios
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)