394599
Magnesium iodide
98%
Sinônimo(s):
Magnesium diiodide
About This Item
Fórmula linear:
MgI2
Número CAS:
Peso molecular:
278.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
637 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
When reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
394599-5G | 4061831982459 |
394599-25G | 4061833597361 |