Key Documents
439738
Sigma-Aldrich
Manganese(II) iodide
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
About This Item
Fórmula linear:
MnI2
Número CAS:
Peso molecular:
308.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder or crystals (or flakes)
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
80 °C (dec.) (lit.)
densidade
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5