441902
Carbonato de césio
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Ácido carbônico dicésico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder and chunks
faixa de pH
10-13
pf
610 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
distilled water: soluble
densidade
4.072 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Adrenal gland,Testes
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
A solid and bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas has been developed, 4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (ASIF). ASIF is a shelf-stable, crystallilne reagent for the installation of the valuable SO2F functional group.
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
441902-100G | 4061832282244 |
441902-5G | 4061833338230 |
441902-50G | 4061832282275 |
441902-500G | 4061832282268 |
441902-250G | 4061832282251 |