296309
1,4-Dioxano
anhydrous, 99.8%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
Dioxano, Óxido de etileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
356 °F
Lim. expl.
22 %
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
≤0.005%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
pb
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It may be used as a solvent to synthesize:
- (Chloromethyl)dimethylphenylsilane from chloro(chloromethyl)dimethylsilane via zinc-catalyzed substitution reaction with phenylmagnesium bromide.
- N-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-acetamide from 2,2,2-trifluoro-1-methoxyethanol and acetamide.
Embalagem
Outras notas
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.