283061
1,3-Dioxane
97%
Sinônimo(s):
Formaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
Impurezas
<3% 1,3,5-trioxane
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
105-106 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
chave InChI
VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup