Key Documents
20959
Sigma-Aldrich
Carbonato de césio
puriss. p.a., ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido carbônico dicésico
About This Item
Fórmula linear:
Cs2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
325.82
Beilstein:
4546405
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Impurezas
≤0.002% total nitrogen (N)
pf
610 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O carbonato de césio é uma base inorgânica usada, de modo geral, em reações de C, N, O-arilação e alquilação Ele também é usado em reações de anulação de anéis de seis membros, acoplamento cruzado, ciclização intramolecular e intermolecular, reação de aza-Henry, ciclização de Horner-Emmons e reações de cicloadição.
Aplicação
Carbonato de césio, um carbonato de metal alcalino, é uma base inorgânica comumente usada em reações orgânicas.
Aplicações sintéticas:
  • Como catalisador para sintetizar quinazolina-2,4(1H,3H)-dionas a partir de 2-aminobenzonitrilos substituídos e dióxido de carbono.
  • Como base para sintetizar carbonatos cíclicos usando halo- ou tosil-alcoóis e dióxido de carbono na ausência de metal de transição ou catalisador organometálico.
  • Em combinação com haloalcano e acetonitrilo, ele forma um sistema eficaz para o método de alquilação de fenóis.
Promove a O-alquilação eficiente de alcoóis para formar alquil carbonatos mistos.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Adrenal gland,Testes
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cesium carbonate catalyzed efficient synthesis of quinazoline-2, 4 (1 H, 3 H)-diones using carbon dioxide and 2-aminobenzonitriles.
Patil Y P, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 1(2), 127-132 (2008)
Synthesis of cyclic carbonates with carbon dioxide and cesium carbonate.
Reithofer M R, et al.
Green Chemistry, 15(8), 2086-2090 (2013)
Facile synthesis of alkyl phenyl ethers using cesium carbonate.
Lee J C, et al.
Synthetic Communications, 25(9), 1367-1370 (1995)
Cesium carbonate: a powerful inorganic base in organic synthesis.
Flessner T and Doye S.
J. Prakt. Chem., 341(2), 186-190 (1999)
Richard C Burrell et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 57(10), 600-605 (2014-09-10)
Bristol-Myers Squibb and others are developing drugs that target novel mechanisms to combat Alzheimer's disease. γ-Secretase inhibitors are one class of potential therapies that have received considerable attention. (R)-2-(4-Chloro-N-(2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl)phenylsulfonamido)-5,5,5-trifluoropentanamide (Avagacestat) is a γ-secretase-inhibiting drug that has been investigated by Bristol-Myers