205869
[Pd(OAc)2]3
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Pd(OAc)2
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
216.3-223.7 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Catalisador para a anti-hidrocloração regiosseletiva dos alcinos terminais e internos.
- Precursor para preparar um catalisador heterogêneo complexo de paládio para a reação de acoplamento de Heck e reação de acoplamento cruzado de Sonogashira.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
205869-1KG | |
205869-100G | 4061833301418 |
205869-10G | 4061835508556 |
205869-1G | 4061835554522 |
205869-250G | |
205869-25G | 4061835521234 |
205869-2G | 4061835554539 |
205869-500G |