299685
Palladium(II) trifluoroacetate
97%
Sinônimo(s):
Pd(TFA)2, Trifluoroacetic acid palladium(II) salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
~220 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3