Documentos Principais
446319
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
99.99%
Sinônimo(s):
Palladium(II) chloride diacetonitrile complex
About This Item
Fórmula linear:
PdCl2 · (CH3CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
259.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99.99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC#N.CC#N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
RBYGDVHOECIAFC-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
XPhos 98%
Sigma-Aldrich
638064
XPhos
SPhos 98%
Sigma-Aldrich
638072
SPhos
Artigos
TPGS-750-M, a second generation surfactant, is useful for room temperature, palladium and ruthenium-catalyzed reactions in water. Reactions include the Heck reaction, Suzuki-Miyaura reaction, Sonogashira reaction, Buchwald-Hartwig amination reaction, Negishi reaction, and olefin metathesis.