Documentos Principais
721611
Sigma-Aldrich
Palladium pivalate
97%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylpropanoic acid palladium(II) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O4Pd
Número CAS:
Peso molecular:
308.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
pf
230-232 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Aerobic cyclization of acrylic acid with alkenes
  • Benzylation of heterocycles with benzyl chlorides
  • Intramolecular direct arylation reactions
  • Regioselective oxidative arene cross-coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)