T71803
Pivalic acid
99%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
9.75 mmHg ( 60 °C)
Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
p.e.
163-164 °C (lit.)
pf
32-35 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
chave InChI
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a co-catalyst with palladium for the arylation of unactivated arenes and N-heterocycles.
- As an additive to facilitate the carbonylative suzuki reactions to synthesize biaryl ketones from aryl iodides and arylboronic acids by using palladium nanoparticles as catalyst.
- In the cyclization reaction of benzamides with alkynes to synthesize isoquinolones in the presence of 8-aminoquinoline ligand and cobalt catalyst.
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T71803-5ML | 4061837372360 |
T71803-100G | |
T71803-500G | |
T71803-500ML | 4061837372353 |
T71803-100ML | 4061837372346 |