116807
3-Phenylbutyric acid
98%
Sinônimo(s):
(±)-3-Phenylbutyric acid, (±)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
170-172 °C/20 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
densidade
1.515 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
ZZEWMYILWXCRHZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?