P31701
2-Phenylpropionic acid
97%
Sinônimo(s):
(±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
260-262 °C (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... IL8RA(3577)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
148 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.