78239
(R)-3-Phenylbutyric acid
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
2501477
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
índice de refração
n20/D 1.517
p.e.
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
chave InChI
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
Outras notas
Chiral standard. Chiral building block for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin; Stereoselective α-amination via Evans′ imide enolate
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
R. Dharanipragada et al.
Tetrahedron Letters, 30, 6841-6841 (1989)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)