279900
(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Hydratropic acid, (S)-HTA
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +72°, c = 1.6 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
115 °C/1 mmHg (lit.)
pf
29-30 °C (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
chave InChI
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.