Documentos Principais
279889
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(C6H5)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
2045208
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
chave InChI
OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Chiral building block. Resolving agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)