248983
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Sinônimo(s):
O-Methyl-L-mandelic acid
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
pf
64-66 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
chave InChI
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
- Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
- 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
- Hydroxylations and epoxidations
- Hydrogenations
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?