155268
(R)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid
99%
Sinônimo(s):
(+)-MTPA, Mosher’s acid
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +72°, c = 1.6 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
pb
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
pf
46-49 °C (lit.)
densidade
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
chave InChI
JJYKJUXBWFATTE-SECBINFHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?