369675
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
Ensaio
99%
Formulário
liquid
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
213-214 °C (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ether
fluoro
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?