Documentos Principais
C2107
Sigma-Aldrich
Ácido (1S)-(+)-10-canforsulfônico
99%
Sinônimo(s):
Ácido (+)-cânfora-10-sulfônico (β), Ácido (1S)-cânfora-10-sulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O4S
Número CAS:
Peso molecular:
232.30
Beilstein:
2809675
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
pf
196-200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
chave InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Aplicação
O ácido (1S)-(+)-10-canforsulfônico pode ser utilizado como material de partida para sintetizar 10-iodocanfor. Pode também ser usado como um dopante para induzir quiralidade em uma banda de condução de polianilina. A (±)-S-metil-S-fenilsulfoximina pode ser resolvida usando-o como agente de resolução quiral para formar a (-)-forma em alta pureza enantiomérica.
Utilizado como agente de resolução, como um catalisador para a ligação de dipeptídeos.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Large induced optical activity in the conduction band of polyaniline doped with (1S)-(+)-10-camphorsulfonic acid.
Havinga EE, et al.
Synt. Metals, 66(1), 93-97 (1994)
Helvetica Chimica Acta, 69, 1153-1153 (1986)
Heterocycles, 31, 353-353 (1990)
An efficient resolution of (?)-S-methyl-S-phenylsulfoximine with (+)-10-camphorsulfonic acid by the method of half-quantities.
Brandt J and Gais HJ.
Tetrahedron Asymmetry, 8(6), 909-912 (1997)
Anjeeta Rani et al.
Scientific reports, 6, 23656-23656 (2016-03-31)
In adaptation biology of the discovery of the intracellular osmolytes, the osmolytes are found to play a central role in cellular homeostasis and stress response. A number of models using these molecules are now poised to address a wide range